Learn More
QIAGEN UniCore Manual Punches
Codice prodotto. 13474587
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 25
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
13474587 25 Pk. pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13474587 Fornitore QIAGEN N. del fornitore WB100076
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Utilizzare il sistema di perforazione manuale UniCore per la rimozione del disco campione dalle schede FTA. Contiene 25 perforatori.
UniCore Puncher
La punta di taglio in acciaio inossidabile (da 1,0 a 6 mm) consente il carotaggio manuale, il recupero e l'espulsione controllata del punzone FTA.
Progettato per ridurre al minimo la contaminazione e il riporto tra i campioni quando viene seguita una procedura di pulizia
Specifica
Diametro (sistema metrico) 2 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) FTA Cards, FTA Elute Cards, and EasiCollect devices
Product Type UniCore Manual Punches
Quantità 25 Pk.