Learn More
QIAGEN UniCore Punches, 6.00 mm
Codice prodotto. 13404607
Cambia vista
Click to view available options
Materiale della lama:
Stainless Steel
Dimensione della confezione:
pezzi 25
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale della lama Dimensione della confezione
13404607 Stainless Steel pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13404607 Fornitore QIAGEN N. del fornitore WB100082
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    630.00€
    311.59€ / pezzi 25
    Risparmia 318.41€
    50% Sconto
Spedizione stimata: 27-11-2026
Utilizzare il sistema di perforazione manuale UniCore per la rimozione del disco campione dalle schede FTA. Contiene 25 perforatori.
UniCore Puncher
La punta di taglio in acciaio inossidabile (da 1,0 a 6 mm) consente il carotaggio manuale, il recupero e l'espulsione controllata del punzone FTA.
Progettato per ridurre al minimo la contaminazione e il riporto tra i campioni quando viene seguita una procedura di pulizia
Specifica
Materiale della lama Stainless Steel
Product Type Manual Punch
Da utilizzare con (applicazione) FTA Cards, FTA Elute Cards, and EasiCollect Device
Monouso Single-use
Quantità 25 Punchers
Diametro (sistema imperiale) 0.03 to 0.2 in.
Diametro (sistema metrico) 1 to 6 mm