Learn More
Abeba™ UNI6 1740 Shoes
Codice prodotto. 15795248
Cambia vista
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Dimensione della confezione:
1 paio
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
15795248 44 1 paio
15713299 35 1 paio
15723299 36 1 paio
15755248 37 1 paio
15765248 38 1 paio
15775248 39 1 paio
15687668 40 1 paio
15697668 41 1 paio
15785248 42 1 paio
15757537 43 1 paio
15705258 45 1 paio
15767537 46 1 paio
15733299 47 1 paio
15743299 48 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 15795248 Fornitore Abeba™ N. del fornitore 1740/44
Spedizione stimata: 14-10-2026
Steel toe-cap provides extra protection. Special lining with silver ions absorbs resperation allowing the foot to breathe.
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Microfiber
  • White
  • Steel toe cap
  • Foamed PU midsole
  • Slip resistance TPU outsole sole
  • Replaceable Soft Comfort insole M (article no. 350122)
  • Sanitized treated
  • Antistatic
  • Breathable lining with Silver ions
  • Instep area with elastic band
  • **Size 35 with replaceable acc Wave insole (art. 3576)
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Colore White
Materiale Microfiber
Size 44
Caratteristiche suola Slip-resistant
Materiale suola Polyurethane
Stile 1740
Materiale dello zoccolo Steel