Learn More
Abeba™ UNI6 31752 Shoes
Reflective material provides high visibility. Inner lining is moisture-absorbing, antimicrobial, breathable and hypo-allergenic.
Marca:  Abeba™ 31752/42
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.14000kg
Codice prodotto. 15619117
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Safety standard EN ISO 20345: S2
  • Color: Black/Brown
  • Smooth leather
  • Sanitized treated: odor and bacteria inhibiting
  • Reflective material for increased visibility
  • Interchangeable insole: cushioning, weight distribution, moisture dissipating
  • Forefoot is supported and promotes the natural rolling movement of the foot
  • Damping PU midsole with joint stabilizer
  • Dimensionally stable shaft edge and rear cap
  • TPU outsole slip-resistant to SRC
  • Moisture grooves run through the sole
  • Heel loop for easy entry
  • Toe cap made of steel
  • ESD capable according to EN 61340
Specifica
Specifica
EN ISO 20345: S2
Leather
Slip-resistant
31752
Black, Brown
42
Thermoplastic Polyurethane
Steel