Learn More
ABEBA™ Sneakers nera di sicurezza Uni6
Descrizione
- Confortevole, sicurezze e design
- Conformità alla norma EN ISO 20345 : 2012, S3, SRC
- ESD come da norma EN 61340 classe climatica 1
- Suola in PU/TPU resistente allo scivolamento
- Tessuto antistrappo e resistente all'acqua
- Puntale in acciaio (200 joule)
- Intersuola antiperforazione tessile
- Fodera traspirante e antibatterica con ioni d'argento
- Trattamento Sanitized
- Soletta removibile Active Comfort
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20345:2012 SB SRC ESD |
| Tipo di chiusura | Laces |
| Colore | Black |
| Materiale oculari | Steel |
| Materiale rivestimento interno | Breathable silver ions lining |
| Lug Type | Padded |
| Materiale | Textile |
| Size | 35 |
| Caratteristiche suola | Slip and abrasion resistant, ESD dissipative |
| Materiale suola | Polyurethane, Thermoplastic Polyurethane |
| Vedi altri risultati |