Learn More
ABEBA™ Sneakers nera di sicurezza Uni6
Codice prodotto. 16397971
Cambia vista
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Dimensione della confezione:
1 paio
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
16397971 42 1 paio
16327971 35 1 paio
16337971 36 1 paio
16347971 37 1 paio
16357971 38 1 paio
16367971 39 1 paio
16377971 40 1 paio
16387971 41 1 paio
16307981 43 1 paio
16317981 44 1 paio
16327981 45 1 paio
16337981 46 1 paio
16347981 47 1 paio
16357981 48 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 16397971 Fornitore ABEBA™ N. del fornitore 31628/42
Spedizione stimata: 01-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Leggerezza e stile incontra la sicurezza con la scarpa antifortunistica nera ABEBA Uni6. Realizzato in tessuto nero e traspirante con suola TPU antiscivolo. Punta in acciaio (200 J.) e lamina senza metallo. ESD come da norma EN 61340 classe climatica 1. Corrisponde EN ISO 20345:2012 S3 SRC
  • Confortevole, sicurezze e design
  • Conformità alla norma EN ISO 20345 : 2012, S3, SRC
  • ESD come da norma EN 61340 classe climatica 1
  • Suola in PU/TPU resistente allo scivolamento
  • Tessuto antistrappo e resistente all'acqua
  • Puntale in acciaio (200 joule)
  • Intersuola antiperforazione tessile
  • Fodera traspirante e antibatterica con ioni d'argento
  • Trattamento Sanitized
  • Soletta removibile Active Comfort
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD
Tipo di chiusura Laces
Colore Black
Materiale oculari Steel
Materiale rivestimento interno Breathable silver ions lining
Lug Type Padded
Materiale Textile
Size 42
Caratteristiche suola Slip and abrasion resistant, ESD dissipative
Materiale suola Polyurethane, Thermoplastic Polyurethane
Stile Trainer
Materiale dello zoccolo Steel
Quantità confezione 1 Pair
Certifications/Compliance (Europe) EN ISO 20345 : 2012
Resistente a Water
Waterproof Yes