Learn More
ABEBA™ pantofole di lavoro bianco O2 Uni6
Codice prodotto. 16398121
Cambia vista
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Dimensione della confezione:
1 paio
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
16398121 47 1 paio
16378111 35 1 paio
16388111 36 1 paio
16398111 37 1 paio
16308121 38 1 paio
16318121 39 1 paio
16328121 40 1 paio
16338121 41 1 paio
16348121 42 1 paio
16358121 43 1 paio
16368121 44 1 paio
16378121 45 1 paio
16388121 46 1 paio
16308131 48 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 16398121 Fornitore ABEBA™ N. del fornitore 36740/47
Spedizione stimata: 17-12-2026
Igiene e comfort per tutto il giorno con il pantofolo da lavoro ABEBA Uni6. Realizzato in microfibra lavabile bianca con suola TPU antiscivolo. ESD come da norma EN 61340 classe climatica 1. Corrisponde EN ISO 20347:2012 O2 SRC.
  • Comfort e traspirabilità
  • Conforme alla norma EN ISO 20347: 2012, O2, SRC
  • ESD dissipativo secondo DIN EN 61340
  • Suola antiscivolo PU/TPU
  • Fodera traspirante e antibatterica con ioni d'argento
  • Trattamento Sanitized
  • Soletta estraibile Activ Comfort
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20347 :2012, O2, FO, SRC, ESD
Colore White
Materiale rivestimento interno Breathable silver ions lining
Materiale Microfiber
Size 47
Caratteristiche suola Slip and abrasion resistant, ESD dissipative, shock absorbent
Materiale suola Polyurethane, Thermoplastic Polyurethane
Stile Slip-on shoes
Quantità confezione 1 Pair
Certifications/Compliance (Europe) EN ISO 20347 : 2012; DIN EN 61340
Resistente a Water
Waterproof Yes