Learn More
ABEBA™ pantofole di sicurezza bianco Uni6
Descrizione
Comfort, sicurezza e igieneConforme alla norma EN ISO 20345: 2012, S2, SRCESD dissipativo secondo DIN EN 61340Suola antiscivolo PU/TPUMicrofibra bianca resistente all'acqua e agli agenti chimiciPunta in acciaio (200 Joule)Fascia elastica per un buon sostegno del piede Fodera traspirante e antibatterica con ioni d'argentoTrattamento SanitizedNessuna cucitura lateraleSoletta estraibile Activ Comfort
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD |
| Colore | White |
| Materiale rivestimento interno | BreathaBle silver ions lining |
| Lug Type | Padded |
| Materiale | Microfiber |
| Size | 39 |
| Caratteristiche suola | Slip and abrasion resistant, ESD dissipative |
| Materiale suola | Polyurethane, Thermoplastic Polyurethane |
| Stile | Slip-on shoes |
| Materiale dello zoccolo | Steel |
| Vedi altri risultati |