Learn More
ABEBA™ pantofole di sicurezza bianco Uni6
Codice prodotto. 16358001
Cambia vista
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Dimensione della confezione:
1 paio
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
16358001 40 1 paio
16308001 35 1 paio
16318001 36 1 paio
16328001 37 1 paio
16338001 38 1 paio
16348001 39 1 paio
16368001 41 1 paio
16378001 42 1 paio
16388001 43 1 paio
16398001 44 1 paio
16308011 45 1 paio
16318011 46 1 paio
16328011 47 1 paio
16338011 48 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 16358001 Fornitore ABEBA™ N. del fornitore 31740/40
Stock Up and Save Up to 60%
Usa il codice promozionale 28009
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Igiene, comfort e sicurezza per tutto il giorno con la pantofola sicurezza bianca ABEBA Uni6. Realizzato in microfibra lavabile con suola TPU antiscivolo. Punta in acciaio (200 J.). ESD come da norma EN 61340 classe climatica 1. Corrisponde EN ISO 20345:2012 S2 SRC
Comfort, sicurezza e igieneConforme alla norma EN ISO 20345: 2012, S2, SRCESD dissipativo secondo DIN EN 61340Suola antiscivolo PU/TPUMicrofibra bianca resistente all'acqua e agli agenti chimiciPunta in acciaio (200 Joule)Fascia elastica per un buon sostegno del piede Fodera traspirante e antibatterica con ioni d'argentoTrattamento SanitizedNessuna cucitura lateraleSoletta estraibile Activ Comfort
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD
Colore White
Materiale rivestimento interno BreathaBle silver ions lining
Lug Type Padded
Materiale Microfiber
Size 40
Caratteristiche suola Slip and abrasion resistant, ESD dissipative
Materiale suola Polyurethane, Thermoplastic Polyurethane
Stile Slip-on shoes
Materiale dello zoccolo Steel
Quantità confezione 1 Pair
Certifications/Compliance (Europe) EN ISO 20345 : 2012; DIN EN 61340
Resistente a Water
Waterproof Yes