Learn More
ABEBA™ Sneakers bianca di sicurezza Uni6
Codice prodotto. 16398041
Cambia vista
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Dimensione della confezione:
1 paio
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
16398041 42 1 paio
16328041 35 1 paio
16338041 36 1 paio
16348041 37 1 paio
16358041 38 1 paio
16368041 39 1 paio
16378041 40 1 paio
16388041 41 1 paio
16308051 43 1 paio
16318051 44 1 paio
16328051 45 1 paio
16338051 46 1 paio
16348051 47 1 paio
16358051 48 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 16398041 Fornitore ABEBA™ N. del fornitore 31772/42
Spedizione stimata: 27-11-2026
Leggerezza, comfort e traspirabilità con la scarpa antifortunistica bianca ABEBA Uni6. Realizzato in tessuto a maglia con protezione antispruzzo e suola TPU antiscivolo. Punta acciaio (200 J.). ESD come da norma EN 61340 classe climatica 1. Corrisponde EN ISO 20345:2012 S1 SRC
  • Comfort e sicurezza
  • Conforme alla norma EN ISO 20345: 2012, S1, SRC
  • ESD dissipativo secondo DIN EN 61340
  • Suola antiscivolo PU/TPU
  • Punta in acciaio (200 Joule)
  • Fodera traspirante e antibatterica con ioni d'argento
  • Trattamento Sanitized
  • Soletta estraibile Activ Comfort
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20345:2012 S1 SRC ESD
Tipo di chiusura Laces
Colore White
Materiale oculari Steel
Materiale rivestimento interno Breathable silver ions lining
Lug Type Padded
Materiale Textile
Size 42
Caratteristiche suola Slip and abrasion resistant, ESD dissipative
Materiale suola Polyurethane, Thermoplastic Polyurethane
Stile Sneakers
Materiale dello zoccolo Steel
Quantità confezione 1 Pair
Certifications/Compliance (Europe) EN ISO 20345 : 2012; DIN EN 61340