Learn More
QIAGEN UniCore Punch Kit
Codice prodotto. 11370844
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
4 Pk.
Diametro (sistema metrico):
1.2 mm
2.0 mm
3.0 mm
6.0 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Diametro (sistema metrico) unitSize
11370844 4 Pk. 1.2 mm pezzi 4
11374954 4 Pk. 2.0 mm pezzi 4
11937907 4 Pk. 3.0 mm pezzi 4
11394954 4 Pk. 6.0 mm pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11370844 Fornitore QIAGEN N. del fornitore WB100028
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use the manual UniCore punch system for sample disc removal from FTA cards. Contains 4 punchers and 2 cutting mats.
UniCore Punch Kit
Un tappetino da taglio (disponibile separatamente WB100022; WB100088) incluso nei kit UniCore Punch garantisce tagli puliti del campione dalle schede Elute FTA/FTA e prolunga la durata della punta di taglio (fino a 500 punzoni ).
I taglienti in acciaio inossidabile (da 1,2 a 6 mm) consentono il carotaggio manuale, il recupero e l'espulsione controllata del punzone FTA.
Progettati per ridurre al minimo la contaminazione e il riporto tra i campioni quando viene seguita una procedura di pulizia .
UniCore Puncher
La punta di taglio in acciaio inossidabile (da 1,0 a 6 mm) consente il carotaggio manuale, il recupero e l'espulsione controllata del punzone FTA.
Progettato per ridurre al minimo la contaminazione e il riporto tra i campioni quando viene seguita una procedura di pulizia.
Specifica
Diametro (sistema imperiale) 0.04 in.
Diametro (sistema metrico) 1.2 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) FTA™ cards, FTA™ elute cards, and EasiCollect device
Da utilizzare con (applicazione) FTA™ cards, FTA™ elute cards, and EasiCollect device
Include 4 punchers, 2 cutting mats
Product Type UniCore Punch Kit
Quantità 4 Pk.