Learn More
QIAGEN UniCore Punch Kit
Descrizione
UniCore Punch Kit
Un tappetino da taglio (disponibile separatamente WB100022; WB100088) incluso nei kit UniCore Punch garantisce tagli puliti del campione dalle schede Elute FTA/FTA e prolunga la durata della punta di taglio (fino a 500 punzoni ).
I taglienti in acciaio inossidabile (da 1,2 a 6 mm) consentono il carotaggio manuale, il recupero e l'espulsione controllata del punzone FTA.
Progettati per ridurre al minimo la contaminazione e il riporto tra i campioni quando viene seguita una procedura di pulizia .
UniCore Puncher
La punta di taglio in acciaio inossidabile (da 1,0 a 6 mm) consente il carotaggio manuale, il recupero e l'espulsione controllata del punzone FTA.
Progettato per ridurre al minimo la contaminazione e il riporto tra i campioni quando viene seguita una procedura di pulizia.
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema imperiale) | 0.79 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 2.0 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | FTA™ cards, FTA™ elute cards, and EasiCollect device |
| Da utilizzare con (applicazione) | FTA™ cards, FTA™ elute cards, and EasiCollect device |
| Include | 4 punchers, 2 cutting mats |
| Product Type | UniCore Punch Kit |
| Quantità | 4 Pk. |