Learn More
QIAGEN UniCore Punch Kit
Use the manual UniCore punch system for sample disc removal from FTA cards. Contains 4 punchers and 2 cutting mats.
85.20€ - 123.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | FTA™ cards, FTA™ elute cards, and EasiCollect device |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | FTA™ cards, FTA™ elute cards, and EasiCollect device |
Include | 4 punchers, 2 cutting mats |
Product Type | UniCore Punch Kit |
Quantità | 4 Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11370844
|
QIAGEN
WB100028 |
1.2 mm |
89.45€
pezzi 4 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11374954
|
QIAGEN
WB100029 |
2.0 mm |
87.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 03-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11937907
|
QIAGEN
WB100039 |
3.0 mm |
85.20€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 03-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11394954
|
QIAGEN
WB100040 |
6.0 mm |
123.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
UniCore Punch Kit
- A cutting mat (available separately WB100022; WB100088) included in UniCore Punch Kits ensures clean sample cuts from FTA/FTA Elute Cards and extends the life time of the cutting tip (up to 500 punches).
- Stainless steel cutting edges (ranging from 1.2 to 6 mm) enable manual coring, retrieval and controlled ejection of the FTA punch.
- Designed to minimize contamination and carryover between samples when a cleaning procedure is followed.
UniCore Puncher
- Stainless steel cutting tip (ranging from 1.0 to 6 mm) enable manual coring, retrieval and controlled ejection of the FTA punch.
- Designed to minimize contamination and carryover between samples when a cleaning procedure is followed.
Specifica
FTA™ cards, FTA™ elute cards, and EasiCollect device | |
4 punchers, 2 cutting mats | |
4 Pk. |
FTA™ cards, FTA™ elute cards, and EasiCollect device | |
UniCore Punch Kit |