Learn More
Uvex™ Unilite 6605 Safety Gloves
Catalog Number p-7230490
Click to view available options
Size:
6
7
9
10
11
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Lightweight polyamide liner provides mechanical abrasion resistance, while nitrile foam coating is well suited for delicate assembly work.
  • Lightweight, comfortable knit gloves suited for delicate assembly work
  • Breathable nitrile foam coating is ideal for precision mechanical work
  • Enhanced grip in dry or slightly damp areas
Applicazioni Industrial
Coating Material Nitrile Foam
Colore Black
Materiale Nylon
Size 6
EN388 Standard 4122X
Da utilizzare con (applicazione) Inspection, Sorting, and Small Parts Assembly
Sesso Unisex
Stile polso guanto Knit
Serie Unilite 6605