Learn More
Cole-Parmer™ Union Threaded Elbow
Threaded fittings offer more permanent installation
78.60€ - 168.00€
Specifica
Product Type Union Threaded Elbow
Descrizione NPT(F) Connection
Autoclavabile Not Autoclavable
Materiale PFA
Metodo di sterilizzazione Ethylene Oxide
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Dimensioni filo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni filo Prezzo Quantità e disponibilità  
11848033
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cole-Parmer™
06546-32
1/8 in. NPTF x 1/8 in. NPTF
78.60€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11868033
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cole-Parmer™
06546-34
3/8 in. NPTF x 3/8 in. NPTF
121.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11878033
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cole-Parmer™
06546-35
1/2 in. NPTF x 1/2 in. NPTF
143.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11888033
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cole-Parmer™
06546-36
3/4 in. NPTF x 3/4 in. NPTF Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • Chemically-inert PFA handles most aggressive chemicals
  • Threaded reducing bushing
  • Choose the size and material that meets your application needs
  • Use with our rigid tubing for your high-pressure applications
Specifica
Specifica
Union Threaded Elbow
Not Autoclavable
Ethylene Oxide
NPT(F) Connection
PFA
Translucent