Descrizione
- Il polipropilene infrangibile è ideato espressamente per applicazioni in campo alimentare, lattiero-caseario e della produzione della birra.
- Tappi a vite in LDPE inclusi
- Labbro interno a tenuta per evitare la presenza di gocce tra le filettature
- Livello di sicurezza sterilità in base a ISO 11137: STERILE SAL 10-3
Specifica
Specifica
| Product Type | General Purpose Lab Coat |
| Size | X-Large |
| Sesso | Unisex |
| Materiale | Cotone |
| Colore | Bianco |
| Tipo di chiusura | A pressione |
| Stile polso | Dritto |
| Monouso | Reusable |
| Sterilità | Non-sterile |
| N. di tasche | 3 |
| Vedi altri risultati |