Learn More
Fisherbrand™ Camici da laboratorio unisex in cotone
Codice prodotto. 15887101 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Lunghezza (sistema imperiale):
44.1 in.
44.9 in.
45.7 in.
46.5 in
47.2 in.
48.0 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Lunghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
15887101 Small 44.1 in. Pezzo
15897101 Medium 44.9 in. Pezzo
15807111 Large 45.7 in. Pezzo
15817111 X-Large 46.5 in Pezzo
15827111 2X-Large 47.2 in. Pezzo
15837111 3X-Large 48.0 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15887101
Stock Up and Save Up to 60%
Usa il codice promozionale 28009
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Polsini aperti per una vestibilità comoda e senza limitazioni
  • Made of 100% cotton
  • One outside left breast pocket, two outside lower pockets
  • Standard pointed collar
  • Front snap closure
  • Straight cuffs
  • White
Specifica
Product Type General Purpose Lab Coat
Size Small
Sesso Unisex
Materiale Cotton
Colore White
Tipo di chiusura Snaps
Stile polso Open
Monouso Reusable
Sterilità Non-sterile
N. di tasche 3
Tipo di colletto Standard Pointed
Lunghezza (sistema imperiale) 44.1 in.