Learn More
Logistik™ Camici da laboratorio unisex in cotone
Codice prodotto. 13151731
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Misura petto (sistema metrico):
da 101.6 a 104.14 cm
da 106.68 a 111.76 cm
da 116.84 a 121.92 cm
da 127 a 132.08 cm
da 91.44 a 96.52 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Misura petto (sistema metrico) Dimensione della confezione
13151731 Large da 106.68 a 111.76 cm Pezzo
13131731 2X-Large da 127 a 132.08 cm Pezzo
13161731 Medium da 101.6 a 104.14 cm Pezzo
13171731 Small da 91.44 a 96.52 cm Pezzo
13181731 X-Large da 116.84 a 121.92 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 13151731 Supplier Logistik™ Supplier No. 222C1WH108CM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.31€
    40.16€ / pezzi 1
    Risparmia 109.15€
    73% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
View alternative products
Combine professionalism and function with Logistik™ Unisex Cotton Laboratory Coats. Available in sizes small through 2XL, the coats are all cotton, unisex.and feature a back vent for a comfortable fit.
  • Unisex
  • Pure cotton
  • Concealed stud fastened front
  • 305g2 heritage 3111 cotton
  • Not CE marked
Specifications
Product Type Camice da laboratorio unisex
Size Large
Sesso Unisex
Materiale 100% cotone
Colore Bianco
Monouso Reusable
Sterilità Non-sterile
N. di tasche 3
Misura petto (sistema metrico) da 106.68 a 111.76 cm
Include Tre tasche applicate con tagli obliqui
Lunghezza (sistema metrico) 108 cm
Struttura 100% Cotton