Learn More
IKA™ Tappetino adesivo universale
Codice prodotto. 10567655 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
200 x 200 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
10567655 200 x 200 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10567655 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0003920000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.05€
    69.00€ / pezzi 1
    Risparmia 5.05€
    6% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Aderisce alle piastre degli agitatori in caso di cambi frequenti delle tipologie e dei formati dei recipienti. Il tappetino adesivo universale Stickmax IKA™ consente un movimento di inclinazione laterale per rimuovere facilmente il recipiente. Adatto per la disinfezione.
Tappetino adesivo universale per agitatori. Ideale per recipienti di tipo e dimensione sempre diversi
  • Autoadesivo
  • I recipienti possono essere rimossi facilmente grazie al movimento di inclinazione laterale
  • Adatto per disinfezione
  • Dimensioni (L x P): 200 x 200 mm
  • Temperature ambiente consentita: 5- 80 °C
  • Velocità massima: 300 giri/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Tappetino adesivo
Dimensioni (L x P) 200 x 200 mm
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Larghezza (sistema metrico) 200 mm
Da utilizzare con (applicazione) Frequently changing vessel types and sizes
Da utilizzare con (apparecchiatura) Agitatori a scuotimento