Learn More
Thermo Scientific™ Accessories for Digital Mini Rotators
Codice prodotto. 16504792 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Descrizione:
1 L Flask Clamp
100/125 mL Flask Clamp
2 L Flask Clamp
250 mL Flask Clamp
50 mL Flask Clamp
500 mL Flask Clamp
Flat Platform w/ Rubber Mat
Sticky Mat, 14 x 14 cm
Tube support 1.5 mL
Tube support 15 mL
Tube support 50 mL
Universal (Aluminum) Platform
Universal Attachment
Dimensioni (L x P):
59 x 38 mm
66 x 43 mm
85 x 55 mm
105 x 59 mm
130 x 77 mm
168 x 91 mm
197 x 86 mm
140 x 140 mm
262 x 112 mm
307 x 303 mm
310 x 284 mm
330 x 270 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Descrizione Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
16504792 Universal (Aluminum) Platform 310 x 284 mm Pezzo
16514792 50 mL Flask Clamp 59 x 38 mm Pezzo
16524792 100/125 mL Flask Clamp 66 x 43 mm Pezzo
16534792 250 mL Flask Clamp 85 x 55 mm Pezzo
16544792 500 mL Flask Clamp 105 x 59 mm Pezzo
16554792 1 L Flask Clamp 130 x 77 mm Pezzo
16564792 2 L Flask Clamp 168 x 91 mm Pezzo
16574792 Sticky Mat, 14 x 14 cm 140 x 140 mm Pezzo
16584792 Flat Platform w/ Rubber Mat 330 x 270 mm Pezzo
16594782 Universal Attachment 307 x 303 mm Pezzo
16524802 Tube support 1.5 mL 197 x 86 mm Pezzo
16534802 Tube support 15 mL 262 x 112 mm Pezzo
16544802 Tube support 50 mL 262 x 112 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 16504792 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 88882105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00€
    118.00€ / pezzi 1
    Risparmia 7.00€
    5% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Get assorted accessories for use with Digital Mini Rotators
Assorted accessories for use with Digital Mini Rotators
Service Plan
Standard Thermo warranty guideline, provide repair service and free spare part within warranty
Warranty
2 anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Universal Platform
Certificazione/Conformità Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC)
Materiale Aluminum
Dimensioni (L x P) 310 x 284 mm
Lunghezza (sistema imperiale) piattaforma 12.21 in.
Lunghezza (sistema metrico) piattaforma 310 mm
Larghezza (sistema imperiale) piattaforma 11.18 in.
Larghezza (sistema metrico) piattaforma 284 mm
Descrizione Universal (Aluminum) Platform
Da utilizzare con (apparecchiatura) Digital Mini Rotators, Rocker, Rotator, Mixer
Garanzia e offerta di assistenza 2 Years