Descrizione
Assorted accessories for use with Digital Mini Rotators
Service Plan
Standard Thermo warranty guideline, provide repair service and free spare part within warranty
Warranty
2 anni
Specifica
Specifica
| Capacità provette | 50 mL |
| Product Type | Tube Support, 50 mL |
| Materiale | Plastic |
| Dimensioni (L x P) | 262 x 112 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 262 x 112 x 140 mm |
| Descrizione | Tube support 50 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Rocker, Rotator, Mixer |