Learn More
S Murray and Co™ Forbici tagliabendaggi universali
Codice prodotto. 12962065
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
175 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12962065 175 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12962065 Fornitore S Murray and Co™ N. del fornitore D917/05
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.95€
    12.81€ / pezzi 1
    Risparmia 2.14€
    14% Sconto
Spedizione stimata: 23-12-2026
Use these scissors for cutting anything from bandages to stainless steel mesh. S Murray™ Universal Bandage Scissors are heavy duty but lightweight with stainless steel blades and robust construction.
  • Nickel plated steel
  • Straight with one sharp point
  • For cutting anything from bandages to stainless steel mesh
  • Autoclavable
Specifica
Product Type Forbici tagliabendaggi universali
Blade Style Dritto
Lunghezza (sistema metrico) 175 mm
Materiale Acciaio inox
Autoclavabile Autoclavabile