Learn More
JULABO™ Universal Basic Tray for Assembling Spring Clamps
For assembling Erlenmeyer flasks from 25 to 1000mL, icluding spring clamps. This accessory is suitable for JULABO™ SW22, SW23.
Marca:  JULABO™ 8970630
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25000kg
Codice prodotto. 10738354
  • 343.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 16-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
SW22, SW23 shaking water bath
Universal Basic Tray
25 to 1000 mL Erlenmeyer Flasks
Spring clamp