Learn More
IKA™ Frantoio a coltelli universale
Codice prodotto. 10111361 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10111361 250 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10111361 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0001603600
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Grinds hard and brittle substances up to 250 ml with a fixed speed of 20000 rpm. IKA™ Universal Batch Mill has two grinding chambers that can be alternately operated using one drive. M 21 blade included with delivery.
Batch mill suitable for dry grinding of hard and brittle substances up to 250mL with a fixed speed of 20,000rpm.
  • Double-walled grinding chamber can be cooled with water through two hose adapters
  • Removable grinding chamber is easy to clean
  • Two grinding chambers can be alternately operated using one drive
  • M 21 blade included
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Frantoio a coltelli universale
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Certificazione/Conformità IP 21, DIN EN 60529
Profondità (sistema metrico) 170 mm
Requisiti elettrici 230/115 V, 50/60 Hz, 550 w
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per la macinatura a secco di sostanze dure e fragili, due camere di macinatura
Durezza Max: 5 Mohs
Altezza (sistema metrico) 350 mm
Materiale Acciaio inox
Speed 20,000 rpm
Tensione 230/115 V
Watt 550 w
Larghezza (sistema metrico) 170 mm
Frequenza 50/60 Hz