Learn More
VELP Scientifica™ H-Stand Universale
Codice prodotto. 16584764 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
462 x 430 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) unitSize
16584764 462 x 430 mm Pezzo
1 options
Codice prodotto. 16584764
Marca: VELP Scientifica™ A00000366
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
H-Stand universale è compatibile con tutti i nostri agitatori ad asta e grazie al regolatore integrato nella base può essere utilizzato anche su superfici irregolari.
  • Great solution for using overhead stirrers on laboratory benches
  • Maximum stability thanks to H-shape of the base
  • Maximum resistance with premium materials such as aluminum and stainless steel, properly treated to resist chemicals and corrosion
  • Possible to adjust stand in order to adapt it to uneven surface
Specifica
Tipo Stirrer Stand
Dimensioni (L x P x A) 462 x 430 mm