Learn More
Universal Indicator, pH Range 4-10, for pH Measurement, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10090470 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10090470 100 mL 100mL
10468420 500 mL 500mL
10705351 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10090470 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore U/0020/PB05
Discount Lab Supplies
Usa il codice promozionale 28170
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Universal Indicator, pH Range 4-10, for pH Measurement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Numero MDL 148741
Specifica
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
Quantità 100 mL
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Universal indicator, pH range 4-10
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H371-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl alcohol, Methyl alcohol