Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Universal indicator solution |
| CAS | 34722-90-2 |
| Formula molecolare | C27H27Br2NaO5S |
| Numero MDL | MFCD00077263,MFCD00077263,MFCD00077263 |
| Numero UN | UN1170 |
| InChI Key | NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M |
| SMILES | [Na+].CC(C)C1=CC(\C(C2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)=C2/C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)=C(C)C(Br)=C1O |
| IUPAC Name | sodium;2-bromo-4-[(Z)-(3-bromo-2-methyl-4-oxo-5-propan-2-ylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-(2-sulfophenyl)methyl]-3-methyl-6-propan-2-ylphenolate |
| Molecular Weight (g/mol) | 646.37 |
| PubChem CID | 102183223 |
| Show More |