Descrizione
Kit Contents:
- 3 x 100ug Lightning-Link™ Ulfa-Tag conjugation kit
- 3 x MINI reaction 40 nm InnovaCoat™ GOLD
- 40 nm InnovaCoat GOLD™-Biotin
- 2 x 96-well low binding well plates
- 100 Universal-LFA strips
- Buffer
- Scoring card
Specifica
Specifica
| Linea di prodotti | Novus |
| Product Type | Assay Kit |
| Quantità | 100 Tests |
| Requisiti di stoccaggio | Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |
| Bersaglio | Universal Lateral Flow |