Learn More
Corning™ Universal Linear Pipette Stand
Codice prodotto. 16399921 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Clear
Orange
Posizioni:
4
6
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Posizioni Dimensione della confezione
16399921 Clear 4 Pezzo
16389921 Orange 4 Pezzo
16309931 Clear 6 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16399921 Fornitore Corning™ N. del fornitore 6067
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.50€
    58.38€ / pezzi 1
    Risparmia 4.12€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Convenient pipette storage.
Corning™ universal linear stand for four pipettors, (four single-channel, maximum of two 8-channel or 12-channel pipettors)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descrizione Polyoxymethylene
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Clear
Capacità Single-channel Pipettes (4) or Multi-channel Pipettes (2)
Materiale POM
Posizioni 4
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pipettes
Quantità Case of 1
Lunghezza (sistema metrico) 30.6 cm
Product Type Pipette Stand
Altezza (sistema metrico) 23.8 cm
Larghezza (sistema metrico) 11 cm