Learn More
3M™ Universal Microfiber Wipes, Series 14
Suitable for use in hospitals, restaurants, offices, and bathrooms
111.00€ - 421.00€
Specifica
Product Type | Wipes |
---|---|
Lunghezza (sistema metrico) | 400 mm |
Larghezza (sistema metrico) | 400 mm |
Materiale | Microfiber |
Dimensioni (L x P) | 400 x 400 mm |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Quantità confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Quantità confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17198600
|
3M™
7000061419 |
Blue | 10/Pk. |
421.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17128610
|
3M™
7000061670 |
Blue | 100/Pk. |
111.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17118610
|
3M™
7000061421 |
Green | 10/Pk. |
421.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17158610
|
3M™
7000061673 |
Green | 100/Pk. |
111.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17168610
|
3M™
7000061732 |
Red | 10/Pk. |
421.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17138610
|
3M™
7000061671 |
Red | 100/Pk. |
111.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17108610
|
3M™
7000061420 |
Yellow | 10/Pk. |
421.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17148610
|
3M™
7000061672 |
Yellow | 100/Pk. |
111.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Highly versatile and reusable cloth
- Designed to simultaneously trap and remove dust, dirt, fingerprints, and moisture from a wide variety of surfaces
- Unlike conventional wipes, the ribbon-like fibers penetrate deeply into surface irregularities where dirt, grease, and micro-organisms hide
- Machine washable up to 90°C
- Resists up to 300 wash cycles
Specifica
Wipes | |
400 mm | |
400 x 400 mm | |
Machine Washable |
400 mm | |
Microfiber | |
Cleaning Common Surfaces |