Learn More
Vitlab™ Dispositivo di riempimento per pipette in gomma naturale modello universale
Codice prodotto. 10499382
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Pompetta per pipette
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Per pipette fino a 100 ml
Materiale:
Natural Rubber
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Da utilizzare con (apparecchiatura) Materiale
10499382 Pompetta per pipette Per pipette fino a 100 ml Natural Rubber
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10499382 Fornitore Vitlab™ N. del fornitore 104199
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from natural rubber. Vitlab™ Universal Model Natural Rubber Pipet Filler is used for pipetting with volumetric or measuring pipettes.
  • For pipetting with volumetric or measuring pipettes
  • With 3 valves:
    • Valve A: Air release
    • Valve B: Liquid filling
    • Valve E: Liquid dispensing
Specifica
Materiale Natural Rubber
Quantità 1 ciascuno
Tipo Pompetta per pipette
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per pipette fino a 100 ml