Learn More
Heidolph™ Piattaforma perforata 100
Codice prodotto. 10322702 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Intervallo di velocità:
0 to 1100 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10322702
Marca: Heidolph™ 5495910000
Piattaforma perforata 100
Piattaforma universale perforata per un alloggiamento individuale dei campioni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità portata carico (sistema metrico) 2 kg
Intervallo di velocità 0 to 1100 rpm
Product Type Perforated Platform
Dimensioni (L x P) 22 x 22 cm