Learn More
Fisherbrand™ Cartina con indicatore di pH universale
Letture rapide e precise. La confezione delle cartine con indicatore di pH universale Fisherbrand™ riporta la scala di colori stampata sul coperchio per maggiore comodità.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.06120kg
Codice prodotto. 11537392
  • 18.75€ / pezzi 4
Spedizione stimata: 16-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Carta da filtro imbevuta con uno o più indicatori di pH colorati
  • Economic range of pH 0 to 14
  • Available in a variety of formats to meet individual needs
  • Reference chart shows color changes in steps of pH2
Specifica
Specifica
6.4 to 8
4 Rolls
5 m
Rotolo
Grade 911
7 mm