Learn More
Fisherbrand™ Cartina con indicatore di pH universale
Produktkod. 12325378 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Intervallo di pH:
1 to 14
Förpackningsstorlek:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Intervallo di pH unitSize
12325378 1 to 14 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12325378
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Letture rapide e precise. La confezione delle cartine con indicatore di pH universale Fisherbrand™ riporta la scala di colori stampata sul coperchio per maggiore comodità.
  • Carta da filtro imbevuta con uno o più indicatori di pH colorati
  • Economic range of pH 0 to 14
  • Available in a variety of formats to meet individual needs
  • Reference chart shows color changes in steps of pH2
Specifikationer
Intervallo di pH 1 to 14
Formato Tubo
Quantità Conf. da 10
Tipo Cartina con indicatore universale di pH
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Larghezza (sistema metrico) 10 mm
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.