Learn More
Fisherbrand™ Cartina con indicatore di pH universale
Codice prodotto. 12345378 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di pH:
1 to 14
Da 1 a 11
Da 6.5 a 10
Da 9 a 13
da 0.5 a 5
da 0.5 a 5.5
da 4 a 7
da 5 a 9
Formato:
Provetta
Rotolo
Tubo
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
50 mm
5 m
5 m
Quantità:
1 rotoli
10 Pack
10 conf.
4 Rolls
Conf. da 10
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di pH Formato Lunghezza (sistema metrico) Quantità Dimensione della confezione
12345378 Da 1 a 11 Provetta 50 mm Conf. da 10 Pezzo
11517392 da 0.5 a 5.5 Rotolo 5 m 4 Rolls pezzi 4
11793554 da 0.5 a 5 Rotolo 5 m 1 rotoli Pezzo
12375368 da 0.5 a 5 Tubo 50 mm Conf. da 10 Pezzo
15585669 Da 1 a 11 Rotolo 5 m 1 rotoli Pezzo
15505679 1 to 14 Rotolo 5 m 1 rotoli Pezzo
15515679 1 to 14 Rotolo 5 m 4 Rolls pezzi 4
11527392 da 4 a 7 Rotolo 5 m 4 Rolls pezzi 4
12385368 da 5 a 9 Provetta 50 mm 10 conf. Pezzo
12395368 Da 6.5 a 10 Provetta 50 mm 10 Pack Pezzo
11557392 Da 9 a 13 Rotolo 5 m 4 Rolls pezzi 4
11713564 Da 9 a 13 Rotolo 5 m 1 rotoli Pezzo
12305378 Da 9 a 13 Provetta 50 mm 10 Pack Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 12345378
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.90€
    6.61€ / pezzi 1
    Risparmia 2.29€
    25% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Letture rapide e precise. La confezione delle cartine con indicatore di pH universale Fisherbrand™ riporta la scala di colori stampata sul coperchio per maggiore comodità.
  • Filter paper soaked with one or several colored indicators of pH
  • Available in a variety of formats to meet individual needs
  • Reference chart shows color changes in steps of pH2
Specifica
Intervallo di pH Da 1 a 11
Formato Provetta
Quantità Conf. da 10
Tipo Grado 911
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Larghezza (sistema metrico) 10 mm