Learn More
Fisherbrand™ Rotolo di carta per pH universale
Codice prodotto. 15920872 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di pH:
1 to 14
42380
Dimensione della confezione:
4 unità
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di pH Dimensione della confezione
15920872 42380 4 unità
15930872 1 to 14 4 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15920872
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.20€
    23.25€ / pezzi 4
    Risparmia 26.95€
    53% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Qualità ottimale e letture affidabili. Le cartine indicatrici del pH in strisce Fisherbrand™ vengono fornite in bobine di plastica per garantire stabilità a lungo termine e protezione contro diversi agenti esterni.
  • Pronte all'uso
  • In carta da filtro di elevata qualità
  • I colori della scala sono combinati espressamente per corrispondere esattamente ai colori delle reazioni sulle cartine indicatrici
Specifica
Intervallo di pH 42380
Formato Rullo
Quantità Confezione da 4
Tipo Carta pH
Lunghezza (sistema metrico) 5 m
Larghezza (sistema metrico) 7 mm