Learn More
Fisherbrand™ Universal Pipette Wall Mount
Codice prodotto. 15847944 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Pipettes (2 Single Channel or 2 Multi Channel)
Dimensione della confezione:
pezzi 2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
15847944 Pipettes (2 Single Channel or 2 Multi Channel) pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15847944
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.95€
    38.94€ / pezzi 2
    Risparmia 3.01€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Save valuable bench top space by holding and storing pipettes in the Universal Wall Mount Pipette Holder. The pipette holder comes with two wall mounting brackets that can hold two pipettes each and is supplied with different colored upper and lower segments that easily slide into place.
  • Ideale per laboratori che non vogliono essere vincolati a una determinata marca di pipette o che già utilizzano diverse marche
  • Holds 2 single channel, or 2 multi-channel pipettes, or a combination of both
  • Le pipette rimangono in posizione verticale per evitare contaminazioni
  • Inserts on the upper holders can be added or removed to accommodate the fit of different pipette widths
  • L'unità non è autoclavabile, ma può essere pulita con sapone/acqua o con i comuni disinfettanti da laboratorio
  • Made of ABS (acrylonitrile butadiene styrene)
  • Each package includes lower holders: 2 blue, 2 green, 2 clear; upper holders: 2 blue, 2 green, 1 purple, 1 yellow
  • Color coding for quick identification purposes
  • One-handed removal or replacement of pipettes is made easy with the segments unique design that includes traction grips that help center and hold the pipettes in a vertical position
Specifica
Autoclavabile non autoclavabile
Colore Assorted
Capacità Pipettes (2 Single Channel or 2 Multi Channel)
Materiale Plastica ABS
Posizioni 1
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Storage of pipettes
Da utilizzare con (apparecchiatura) Holds virtually every known brand
N. per confezione 2/Pk.
Product Type Pipette Wall Mount
Ripiani 2 Tiers