Learn More
Eppendorf Universal Platform for CellXpert CS220
Codice prodotto. 30213525 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
93.0 x 51.3 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) unitSize
30213525 93.0 x 51.3 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30213525 Fornitore Eppendorf N. del fornitore 6740070012
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Accessory for CellXpert™ CS220 CO2 Incubator Shaker.
  • Resistant to 180°C sterilization
  • Dimensions: 93.0 x 51.3 cm
  • Material: anodized aluminum
  • Compatible with sticky pads: 8 necessary to cover platform (sold separately)
  • Includes 25 screws for CS220 clamps and 25 screws for microplate/test tube rack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Platform
Materiale Anodized Aluminum
Dimensioni (L x P) 93.0 x 51.3 cm
Modello CellXpert CS220 Universal platform
Include Screws