Learn More
Contec™ Secchi di ricambio universali
Codice prodotto. 17935081 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blu
Rosso
Rosso, blu e grigio
Capacità (sistema metrico):
15 L
20 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 3
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17935081 Rosso, blu e grigio 15 L pezzi 3
16635672 Rosso 20 l Pezzo
15332174 Blu 20 l Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17935081 Fornitore Contec™ N. del fornitore UBKT0008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.65€
    68.36€ / pezzi 3
    Risparmia 28.29€
    29% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Realizzato in un'esclusiva plastica di copolimero di polipropilene, resistente e leggera. I secchi di ricambio universali sono provvisti di codifica a colori per una facile identificazione dei rifiuti rispetto a una soluzione nuova.
  • Progettato per sistemi a doppio secchio in acciaio inossidabile e polipropilene Contec™
  • Compatibile con tutte le soluzioni disinfettanti comuni e i solventi più comuni
  • Totalmente sterilizzabile in autoclave a 121°C per 30 min.
  • Intercambiabile
  • Capacità: 5 galloni. (20 litri) o 6,5 galloni (25 litri)
  • Carrello in vendita separatamente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Secchio
Capacità (sistema metrico) 15 L
Materiale Polipropilene
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Capacità (sistema imperiale) 3,9 galloni
Colore Rosso, blu e grigio
Monouso Riutilizzabile
Da utilizzare con (applicazione) Per l'uso nei settori farmaceutico, biotecnologico, della produzione dei dispositivi medicali e nelle camere bianche di scienze naturali e laboratorio
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sistema compatto per secchi Contec
Quantità 3/scatola
Sterilità Non sterile