Learn More
Fisherbrand™ Universal Replacement Shaft Bearing Seals
Codice prodotto. 15203156 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) albero:
6 mm to 10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15203156
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fisherbrand™ Universal Replacement Shaft Bearing Seals are available in a range of sizes to fit different shaft diameters of most overhead stirrers.
  • Universal replacement bearing seals
  • Range of sizes available to fit different shaft diameters
  • For overhead stirrers
Specifica
Diametro (sistema metrico) albero 6 mm to 10 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Overhead Stirrers
Tipo Universal Replacement Bearing Seal