Learn More
Globe Scientific Universal Self-Standing Transport Tube with Screw Cap
Sfoglia Tutto Globe Scientific ProdottiDescrizione
- Conical bottom with skirt
- Non-graduated
- Nonsterile
- Tube dimensions: 25 x 90mm
- Cap dimensions: 30 x 94mm
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Capacità (sistema metrico) | 30 mL |
| Forma del fondo | Conical |
| Materiale | Polypropylene |
| Quantità | 500/Cs. |
| Sterilità | Non-sterile |
| Graduated | No |
| Materiale chiusura | Polyethylene |
| Altezza (sistema metrico) | 91.9 (With Cap) |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |
| Vedi altri risultati |