Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Digital Universal Shaker SM30 B
Codice prodotto. 10489302
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di velocità:
15 to 300 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di velocità Dimensione della confezione
10489302 15 to 300 rpm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10489302 Fornitore Edmund Bühler GmbH™ N. del fornitore 6102 000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4385.00€
    3848.61€ / pezzi 1
    Risparmia 536.39€
    12% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Works with a horizontal shaking motion. Edmund Bühler GmbH™ SM30 B Digital Horizontal Universal Shaker is ideally suited for high loads up to 30kg and for mixing difficult media. The wide choice of rack systems ensures optimal fastening of different vessels.
  • Ideal for mixing heavy loads or mixing difficult medium
  • Offers a wide range of rack systems to ensure optimal fastening of different vessels.
  • Reciprocating (horizontal) motion
  • Shaking speed: 15 to 300rpm
  • Stroke: 30mm
  • Runtime: programmable/continuous
  • Maximum Load: 30kg
  • Platform dimensions: 560 x 400mm
Specifica
Orbita 30 mm
Capacità portata carico (sistema metrico) 30 kg
Intervallo di velocità 15 to 300 rpm
Tensione 230 V
Temperature Range (Metric) 5°C to 50°C
Altezza (sistema metrico) 160 mm
Lunghezza (sistema metrico) 610 mm
Larghezza (sistema metrico) 680 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 45 kg
Tipo di unità di controllo Programmable control
Modello SM 30 B Horizontal Shaker
Display Digitale
Da utilizzare con (applicazione) High loads, continuous operation, mixing of difficult media
Stile della piattaforma Reciprocating (horizontal)
Intervallo temporizzatore Programmable/continuous