Learn More
Kolmi Hopen™ Universal Shoecovers with Printed Chevron Sole
Sfoglia Tutto Medicom Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
White
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
- Sole with 'herringbone' print
- Elastic ankles
- Polypropylene with latex sole
- Perfectly adapted to smooth surfaces in dry environments
Specifica
Specifica
| Size | Universal |
| Materiale | Polypropylene, Latex |
| Latex Free | No |
| Colore | Blue |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (applicazione) | Industrial |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Quantità confezione | 500 Pk. |
| Dimensioni (L x P) | 400 x 170 mm |
| Peso (sistema metrico) | 40 g/m2 |