Learn More
asecos™ Universal Sorbents Mat
Codice prodotto. 17886516 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
8 kg
8.6 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso (sistema metrico) unitSize
17886516 8.6 kg pezzi 200
17806386 8 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 17886516 Supplier asecos™ Supplier No. 11326
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Universal Sorbents Mat is ideal for the safe absorption of oils, water, coolants and non-aggressive chemicals.
  • Very strong durability
  • Suitable for heavy and long-lasting use
  • Tightly woven fibers, high abrasion resistance and low-lint surface
  • Outstanding absorption performance
  • Large absorption capacity (up to 16 time of own weight)
  • Light for smaller leakages and prevention
  • Heavy for larger leakages or absorption of puddles
Specifications
Colore Verde
Materiale Heavy-duty Cloth
Tipo Universal Absorbent Mat
Lunghezza (sistema imperiale) 15.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 400.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 15.75 in.
Larghezza (sistema metrico) 400.00 mm
Peso (sistema imperiale) 18.96 lb.
Peso (sistema metrico) 8.6 kg