Learn More
asecos™ Universal Sorbents Roll
Codice prodotto. 17896536 Sfoglia Tutto asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
45 m
90 m
Larghezza (sistema metrico):
400.00 mm
800.00 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
17896536 45 m 400.00 mm pezzi 2
17866436 45 m 800.00 mm Pezzo
17876356 90 m 400.00 mm pezzi 2
17836436 90 m 800.00 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17896536 Fornitore asecos™ N. del fornitore 9949
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Universal Sorbents Roll is ideal for the safe absorption of oils, water, coolants and non-aggressive chemicals.
  • Very strong durability
  • Suitable for heavy and long-lasting use
  • Tightly woven fibers, high abrasion resistance and low-lint surface
  • Outstanding absorption performance
  • Large absorption capacity (up to 16 time of own weight)
  • Light for smaller leakages and prevention
  • Heavy for larger leakages or absorption of puddles
Specifica
Colore Verde
Materiale Heavy-duty Cloth
Tipo Universal Sorbent Roll
Lunghezza (sistema imperiale) 147.64 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 45 m
Larghezza (sistema imperiale) 15.75 in.
Larghezza (sistema metrico) 400.00 mm
Peso (sistema imperiale) 33.07 lb.
Peso (sistema metrico) 15 kg