Learn More
Nabertherm™ Universal Tube Furnace
Codice prodotto. 15571112 Sfoglia Tutto Nabertherm Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di unità di controllo:
B410
C450
Temperatura (sistema metrico):
1100°C
1300°C
1500°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di unità di controllo Temperatura (sistema metrico) unitSize
15571112 B410 1500°C Pezzo
15509592 C450 1500°C Pezzo
15591112 C450 1100°C Pezzo
15519592 C450 1300°C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15571112 Fornitore Nabertherm™ N. del fornitore RT331BAN
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
These tube furnaces are used when laboratory experiments must be performed horizontally, vertically, or at specific angles. The ability to configure the angle of tilt and the working height, and their compact design, also make these furnaces suitable for integration into existing process systems.
  • Controller: C450
  • Tube length: 360
  • Connected load: 1.8 kW
  • Electrical connection: 1-phase
Specifica
Tipo di unità di controllo B410
Zona riscaldata 200 mm
Temperatura (sistema metrico) 1500°C
Dimensioni esterne (L x P x A) 445 x 475 x 740 mm
Lunghezza (sistema metrico) 360 mm
Diametro (sistema metrico) camera d'aria 30 mm