Descrizione
- Tube length: 360
- Connected load: 1.8 kW
- Electrical connection: 1-phase
Please Note: A furnace below 2.9 kW will be delivered with a standard UK plug. Anything above 2.9 kW will be delivered with the appropriate CEE plug. For anything above 2.9 kW, please ensure you have the required socket prior to purchase.
Specifica
Specifica
| Tipo di unità di controllo | B510 |
| Zona riscaldata | 200 mm |
| Temperatura (sistema metrico) | 1500°C |
| Dimensioni esterne (L x P x A) | 445 x 475 x 740 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 360 mm |
| Diametro (sistema metrico) camera d'aria | 30 mm |