Learn More
Nabertherm™ Universal Tube Furnace
Codice prodotto. 17378189 Sfoglia Tutto Nabertherm Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di unità di controllo:
B510
C550
Temperatura (sistema metrico):
1100°C
1300°C
1500°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di unità di controllo Temperatura (sistema metrico) Dimensione della confezione
17378189 C550 1300°C Pezzo
17328189 B510 1500°C Pezzo
17338189 C550 1500°C Pezzo
17358189 C550 1100°C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17378189 Fornitore Nabertherm™ N. del fornitore RT522OAN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8550.00€
    7740.32€ / pezzi 1
    Risparmia 809.68€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
These tube furnaces are used when laboratory experiments must be performed horizontally, vertically, or at specific angles. The ability to configure the angle of tilt and the working height, and their compact design, also make these furnaces suitable for integration into existing process systems.
  • Tube length: 360
  • Connected load: 1.8 kW
  • Electrical connection: 1-phase
Please Note: A furnace below 2.9 kW will be delivered with a standard UK plug. Anything above 2.9 kW will be delivered with the appropriate CEE plug. For anything above 2.9 kW, please ensure you have the required socket prior to purchase.
Specifica
Tipo di unità di controllo C550
Zona riscaldata 250 mm
Temperatura (sistema metrico) 1300°C
Dimensioni esterne (L x P x A) 350 x 380 x 740 mm
Lunghezza (sistema metrico) 360 mm
Diametro (sistema metrico) camera d'aria 50 mm