Learn More
BRAND™ Universal Tubing Connector
Codice prodotto. 11823970 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
:
For tubing I.D. 5 to 17mm
Codice prodotto. 11823970
Marca: BRAND™ 152400
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from translucent polypropylene. Connects tubings of different diameters.
  • Manufactured from translucent polypropylene.
  • Connects tubings of different diameters.
  • Polypropylene construction
  • Straight
  • For tubing with inner diameter 5 to 17mm
  • Length: 110 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Polypropylene
Overall Length (Metric) 110 mm
Da utilizzare con 5 to 17mm tubing I.D.
Quantità confezione 10 Pack
Forma Diritto
Colore Semitrasparente
Product Type Tubing Connector