Learn More
Brady™ Universal Valve Lockout Base and Arm
Codice prodotto. 11711895
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Large
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
11711895 Large Pezzo
11751635 Small Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11711895 Fornitore Brady™ N. del fornitore 065401
Stock Up Your Lab
Usa il codice promozionale 28007
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 03-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Il sistema di chiusura universale per valvole è un sistema modulare che consente di chiudere valvole di diversi tipi e dimensioni. Nessun altro dispositivo è in grado di assicurare un'analoga flessibilità e sicurezza.
  • The Universal Lockout device is a modular system which enables you to lock out valves of different types and sizes.
  • No other device offers such flexibility and security.
  • Small Dimensions: 22.86 x 157.48 x 142.24 mm (D x W x H)
  • Large Dimensions: 39.37 x 224.03 x 162.05 mm (D x W x H)
Specifica
Product Type Large Valve Lockout Base
Alternate Part Number UNIVERSAL BALL VALVE LOCKOUT DEVICE LRG
Colore Red
Descrizione Large Universal Valve Lockout Base and Arm
Quantità 1 Ea.
Size Large